주요 문서
8.40037
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
동의어(들):
2,4-Dichlorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩66,178
₩66,178
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩66,178
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3Cl2N
CAS Number:
Molecular Weight:
172.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
229-493-2
NACRES:
NA.22
₩66,178
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
mp
59-62 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
InChI key
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable