분석
97%
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
Cc1ccc(C(C)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(7(2)10)9(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
LYKDOWJROLHYOT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter