주요 문서
528781
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
50-54 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-4-5-8(10(11)13-3)6-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
InChI key
LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate can be prepared by reacting diazomethane with 3-methoxy-4-methylbenzoic acid in ether.[1]
포장
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate may be used in the synthesis of 3-methoxy-4-methylbenzyl alcohol[1] and zafirlukast.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of Zafirlukast.
Wei LI and Qi N.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 8, 001-001 (2004)
Synthesis of (?)-heritol, a sesquiterpene lactone belonging to the aromatic cadinane group.
Irie H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38(7), 1852-1856 (1990)