주요 문서
528765
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt hydrate
85%
동의어(들):
H Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
341.29 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
85%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
InChI key
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)