주요 문서
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
162.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
InChI key
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)