주요 문서
760048
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
97%
동의어(들):
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩197,113
₩197,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩197,113
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BrClO
CAS Number:
Molecular Weight:
235.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩197,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
53-57 °C
작용기
bromo
chloro
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F
Flash Point (°C)
104.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)