주요 문서
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩167,171
₩167,171
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩167,171
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
140.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
₩167,171
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
작용기
aldehyde
carboxylic acid
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)