추천 제품
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
분석
98%
포함
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객