추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 217 °C)
분석
~80%
구성
Poly(2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol maleate), ~20%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp
−48 °C
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChI key
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
413.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
212 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.