주요 문서
195219
Sigma-Aldrich
Mordant Blue 9
Dye content 50 %
동의어(들):
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩129,413
₩129,413
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩129,413
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(OH)(SO3Na)N=NC10H5(OH)SO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
502.81
색상 지수 번호:
14855
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩129,413
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
구성
Dye content, 50%
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI key
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)