주요 문서
522430
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18Cl2W
CAS Number:
Molecular Weight:
441.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES string
CC[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(CC)=C9%10
InChI
1S/2C7H9.2ClH.W/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
JDKUBQXWTUJJBD-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)