주요 문서
521396
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩95,106
₩95,106
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩95,106
About This Item
Linear Formula:
NCC6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩95,106
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChI key
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.[1]
Useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a