주요 문서
521116
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,4-dimethylbenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CC6H3(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c(c1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
InChI key
UNUIVBVNLZPXCR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
8.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Iron-Catalyzed Dioxygenation of Alkenes and Terminal Alkynes by using (Diacetoxyiodo) benzene as Oxidant.
Srinivas BTV, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(16-17), 3587-3596 (2015)
Energy-Transfer Properties of a [2.2] Paracyclophane-Based Through-Space Dimer.
Morisaki Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(52), 17715-17718 (2013)