주요 문서
520543
Sigma-Aldrich
Pyridine-d5 N-oxide
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩235,480
₩235,480
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩235,480
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D5NO
CAS Number:
Molecular Weight:
100.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩235,480
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
270 °C (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)