주요 문서
518026
Sigma-Aldrich
Lithium salicylate
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Salicylic acid lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CO2Li
CAS Number:
Molecular Weight:
144.05
Beilstein:
3732791
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99% trace metals basis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Li/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)