주요 문서
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
동의어(들):
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩91,046
₩91,046
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩91,046
About This Item
Linear Formula:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.27
Beilstein:
1716800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩91,046
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
mp
194 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Chelating agent
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)