주요 문서
515930
Sigma-Aldrich
Nitrosonium hexafluoroantimonate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Nitrosonium hexafluoroantimonate, Nitrosyl hexafluoroantimonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NOSbF6
CAS Number:
Molecular Weight:
265.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석:
99.9% trace metals basis
양식:
powder
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI key
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)