주요 문서
515736
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
99.995% trace metals basis
동의어(들):
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩334,240
₩334,240
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩334,240
About This Item
Linear Formula:
Re2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
484.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩334,240
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99.995% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: rhenium
bp
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
density
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
InChI key
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)