주요 문서
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
동의어(들):
Rhenium dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩729,887
5 G
₩2,734,309
₩729,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩729,887
5 G
₩2,734,309
About This Item
Linear Formula:
ReO2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩729,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.7% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES string
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
InChI key
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)