주요 문서
50705
Sigma-Aldrich
Ethyl glyoxalate solution
technical, ~50% in toluene
동의어(들):
Ethyl oxoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOCOOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
Beilstein:
1209486
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
농도
~50% in toluene
density
1.03 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCOC(=O)C=O
주의사항
exists partly in the polymerized form; depolymerizes on heating
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F
Flash Point (°C)
7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)