주요 문서
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene
90%
동의어(들):
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3C10H6-)2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
bp
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
InChI key
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)