주요 문서
498904
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylpropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C(CH3)2ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
216.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
density
0.974 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SEQZXBAQKGEREP-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)