Key Documents
496472
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxymethyl)cyclohexylmethyl] glutarate
동의어(들):
VEctomer® 4020 vinyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
436.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
InChI key
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)