주요 문서
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
동의어(들):
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩158,848
500 ML
₩614,380
₩158,848
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩158,848
500 ML
₩614,380
About This Item
Linear Formula:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩158,848
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
126 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
InChI key
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
저장 및 안정성
May form peroxides
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
234.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)