주요 문서
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
동의어(들):
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩459,897
₩459,897
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩459,897
About This Item
Linear Formula:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩459,897
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1