주요 문서
495255
Sigma-Aldrich
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H3(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C10H10O4/c1-6-8(10(12)13)4-3-5-9(6)14-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid is a benzoic acid derivative.
애플리케이션
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid may be used in the preparation 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide[1] and (R)-N-(2,6-dichlorobenzyl)-3-[(2S,3S)-3-(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-5,5-dimethyl-1,3- thiazolidine-4-carboxamide.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Small-sized human immunodeficiency virus type-1 protease inhibitors containing allophenylnorstatine to explore the S2' pocket.
Hidaka K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(23), 7604-7617 (2009)
A novel 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide: Molecular structural describe, antioxidant activity with use X-ray diffractions and DFT calculations.
Demir S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1100, 582-591 (2015)