주요 문서
494712
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalanine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
341.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −29.5°, c = 1 in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
157 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChI key
TYJDOLCFYZSNQC-QGZVFWFLSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)