주요 문서
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
동의어(들):
Boc-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩52,577
₩52,577
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩52,577
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
265.30
Beilstein:
4695945
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩52,577
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
광학 활성
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1