주요 문서
493597
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)lanthanum(III)
99.9% trace metals basis
동의어(들):
LaCp3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
La(C5H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
334.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
core: lanthanum
reagent type: catalyst
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[La].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.La/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
FRXJDKXOOBAPRG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication