주요 문서
493376
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
동의어(들):
p-Tosyl amide-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,134,364
₩1,134,364
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,134,364
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO215NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,134,364
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
138-139 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
InChI key
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
395.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
202.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)