주요 문서
492523
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩2,867,781
₩2,867,781
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩2,867,781
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D4H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
272.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,867,781
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
238-240 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChI key
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)