주요 문서
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-d10
98 atom % D
동의어(들):
DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,592,028
₩1,592,028
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,592,028
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
141.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,592,028
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)