주요 문서
492116
Sigma-Aldrich
D-Alanine-13C3
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩2,586,728
₩2,586,728
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩2,586,728
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
92.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,586,728
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
광학 활성
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[H][13C@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-FMYLKJIZSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)