주요 문서
491896
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-d5
99 atom % D
동의어(들):
Phenyl-d5 cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,155,172
₩1,155,172
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,155,172
About This Item
Linear Formula:
C6D5CN
CAS Number:
Molecular Weight:
108.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,155,172
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-RALIUCGRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)