주요 문서
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩618,135
₩618,135
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩618,135
About This Item
Linear Formula:
C10D7HO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩618,135
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
양식
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)