주요 문서
491365
Sigma-Aldrich
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
동의어(들):
Deuterated 2-butanone, MEK-1,1,1,3,3-D5, Methyl-d3 ethyl-1,1-d2 ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,124,823
₩1,124,823
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,124,823
About This Item
Linear Formula:
CH3CD2COCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
77.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352138
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,124,823
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.860 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
30.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)