동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+15
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
InChI key
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N