주요 문서
490547
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
60 atom % 15N
동의어(들):
15N Labeled KNO3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩1,164,916
₩1,164,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩1,164,916
About This Item
Linear Formula:
K15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,164,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
60 atom % 15N
분자량
101.70 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
density
2.143 g/mL
응용 분야
agriculture
질량 이동
M+1
SMILES string
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)