문서
489786
Sigma-Aldrich
Isophthalic acid-(carboxy-13C2)
99 atom % 13C
동의어(들):
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
mp
341-343 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI key
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable