주요 문서
489115
Sigma-Aldrich
DL-Valine-15N
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
118.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
양식
solid
mp
295 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)C([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)