주요 문서
488844
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
동의어(들):
Methylene-13C iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,725,297
₩1,725,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,725,297
About This Item
Linear Formula:
13CH2I2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,725,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C]([H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1
InChI key
NZZFYRREKKOMAT-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)