주요 문서
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N
동의어(들):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,383,851
₩1,383,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,383,851
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D1615NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,383,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
Grade
for ESR-spectroscopy
Quality Level
동위원소 순도
98 atom % 15N
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
35 °C (lit.)
질량 이동
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
InChI key
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)