주요 문서
487015
Sigma-Aldrich
Propene-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Propylene-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
43.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
1.48 (vs air)
vapor pressure
15.4 atm ( 37.7 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
gas
autoignition temp.
860 °F
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
InChI key
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 32 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
법적 정보
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-162.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-108 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)