주요 문서
486531
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3-amine hydrochloride
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 G
₩1,657,089
₩1,657,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 G
₩1,657,089
About This Item
Linear Formula:
CH3NHCD3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
84.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,657,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
mp
170-173 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3;
InChI key
IQDGSYLLQPDQDV-NIIDSAIPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)