주요 문서
485888
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3, N-Fmoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩980,084
₩980,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩980,084
About This Item
Linear Formula:
CD3CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
314.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩980,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
광학 활성
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
기술
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)