주요 문서
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
동의어(들):
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
558.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
InChI key
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)