주요 문서
485233
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩2,061,871
₩2,061,871
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩2,061,871
About This Item
Linear Formula:
HOC6H413CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,061,871
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
117-119 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)