주요 문서
484717
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiobis(propionitrile)
98%
동의어(들):
3,3′-Dithiodipropionitrile, 3-[(2-Cyanoethyl)disulfanyl]propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩587,888
₩587,888
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩587,888
About This Item
Linear Formula:
S2(CH2CH2CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩587,888
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
48-51 °C (lit.)
작용기
disulfide
nitrile
SMILES string
N#CCCSSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChI key
HHEYGEJOMQFDFN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Synthesis and applications in nanocrystal technology: Research detailed the facile synthesis of 5-(2-Mercaptoethyl)-1H-tetrazole, closely related to 3,3′-Dithiobis(propionitrile), and its application in the preparation of water-soluble nanocrystals and gels, demonstrating potential for high-performance polymers and biomedical applications (Voitekhovich et al., 2016).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)