주요 문서
483788
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩134,792
₩134,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩134,792
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩134,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]23/D +83°, neat
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G Balboni et al.
European journal of medicinal chemistry, 35(11), 979-988 (2001-01-04)
A series of thirty 2-(3-pyridylaminomethyl)azetidine, pyrrolidine and piperidine analogues as nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands was explored. In general, pyrrolidinyl and many azetidinyl compounds were found to bind with enhanced affinity relative to the piperidines. In the three series, the