주요 문서
483435
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylvinylsilane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
InChI key
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1